Stampa…
Calcio ossido ≥92%, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 349 EUR
22645.360 22645.260
Calcio ossido ≥92%, in polvere, TECHNICAL
Calcio ossido
Formula: CaO
Peso molecolare: 56,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2850 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2580 °C
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010911
CAS Number: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: ,
Merck Index: 13,01691
Visualizza i codici
Titolo Min. 92 %