Stampa…
Calcio ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02109.1000 1.02109.9025
1.02109.1000EA 77.4 EUR
1.02109.1000 1.02109.9025
Calcio ossido, Supelco®
Calcio ossido
Formula: CaO
Peso molecolare: 56,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2850 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2580 °C
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010911
CAS Number: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691