Calcio ossido ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Formula:
CaO Peso molecolare: 56.08 g/mol Punto di ebollizione: 2850 °C Punto di fusione: 2572 °C Densità: 3.37 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010911 CAS Number: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8 III Merck Index: 14,1686 |