Calcio ossido ≥99.998% (metals basis) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form: Powder
Density: 3.37
Refractive Index: 1.8300
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2572°
Boiling Point: 2850°
Merck Reference: 14,1686
MDL No.: MFCD00010911
Formula:
CaO Punto di ebollizione: 2850 °C Punto di fusione: 2572 °C Densità: 3,37 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010911 CAS Number: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Merck Index: 14,1686 |