Stampa…
Calcio ossido 97+%, in polvere per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
422830010 422830025
ACRO422830010EA 30.7 EUR
ACRO422830010 ACRO422830025
Calcio ossido 97+%, in polvere per analisi
Calcio ossido
Formula: CaO
Punto di ebollizione: 2850 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2570 °C
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010911
CAS Number: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %