Stampa…
Calcio ossido 96%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
196910010 196910025
ACRO196910010EA 31.9 EUR
ACRO196910010 ACRO196910025
Calcio ossido 96%, extra puro
Calcio ossido
Formula: CaO
Peso molecolare: 56,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2850 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2570 °C
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010911
CAS Number: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01691
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %