Bario ossido ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 1304-28-5
Molecular Formula: BaO
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Powder
Density: 5.7
Refractive Index: 1.98
Melting Point: 1923°
Merck Reference: 14,986
UN No.: 1884
MDL No.: MFCD00003453
Formula:
BaO Peso molecolare: 153.33 g/mol Punto di ebollizione: ∼2000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1923 °C Densità: 5.7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003453 CAS Number: 1304-28-5 EINECS: 215-127-9 UN: 1884 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,986 |