Stampa…
Strontium iodide, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43374.22 43374.14 43374.06
43374.22EA 621 EUR
43374.22 43374.14 43374.06
Strontium iodide, anidro ≥99.99% (metals basis)
Strontium iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 10476-86-5 Molecular Formula: SrI2 Formula Weight: 341.43 Physical Form: Powder Density: 4.550 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 515° Merck Reference: 14,8844 MDL No.: MFCD00049557
Formula: I₂Sr
Peso molecolare: 341,43 g/mol
Punto di fusione: 515 °C
Densità: 4,550
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049557
CAS Number: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8844