Stampa…
Calcio idruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idruro di calcio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 133 EUR
8.02100.0100 8.02100.0500
Calcio idruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Calcio idruro
Formula: H₂Ca
Peso molecolare: 42,09 g/mol
Punto di fusione: 816 °C
Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010897
CAS Number: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674