Calcio idruro 90-95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idruro di calcio
Purity: 90-95%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 2mm & down
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formula:
H₂Ca Peso molecolare: 42,09 g/mol Punto di fusione: 600 °C (dec.) Densità: 1,900 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010897 CAS Number: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,1672 |