Stampa…
Calcio idruro ∼ 93%, pieces 10-100 mm, extra puro , up to 10% powder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Idruro di calcio
199961000 199965000
ACRO199961000EA 87.4 EUR
ACRO199961000 ACRO199965000
Calcio idruro ∼ 93%, pieces 10-100 mm, extra puro , up to 10% powder
Calcio idruro
Formula: H₂Ca
Peso molecolare: 42.09 g/mol
Punto di fusione: 675 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010897
CAS Number: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,01674
Visualizza i codici
Appearance Grey Irregular pieces and/or lumps
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 10 to 100 mm (containing up to 10% fines)
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm