Calcio idruro ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idruro di calcio
199901000
199905000
199900025
ACRO199901000EA
94.2
EUR
ACRO199901000
ACRO199905000
ACRO199900025
Calcio idruro ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, extra puro
Calcio idruro
Formula:
H₂Ca Peso molecolare: 42,09 g/mol Punto di fusione: 675 °C Densità: 1,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010897 CAS Number: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,01674 |
Appearance | Grey Powder |
Assay | ≥92 % (Total Ca) |
Particle size | ≤2 mm |
Chloride (Cl) | ≤5000 ppm |
Aluminium (Al) | ≤100 ppm |
Hydrogen (H) | ≥980 ml/g CaH2 |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤8000 ppm |
Nitrogen (N) | ≤2000 ppm |