Stampa…
Stronzio fluoruro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
12201.30 12201.A1 12201.A7
12201.30EA 75 EUR
12201.30 12201.A1 12201.A7
Stronzio fluoruro ≥99%
Stronzio fluoruro
Purity: 99% min CAS No.: 7783-48-4 Molecular Formula: SrF2 Formula Weight: 125.62 Physical Form: Powder Density: 4.240 Refractive Index: 1.442 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1473° Solubility: Slightly soluble in water (11.7mg at 18°C/100ml), dilute acids. Decomposes in strong acids Merck Reference: 14,8842 MDL No.: MFCD00011251
Formula: F₂Sr
Peso molecolare: 125,62 g/mol
Punto di ebollizione: 2460 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1473 °C
Densità: 4,240
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011251
CAS Number: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8842