Stampa…
Stronzio fluoruro ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10878.06 10878.14 10878.22
10878.06EA 65.7 EUR
10878.06 10878.14 10878.22
Stronzio fluoruro ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Stronzio fluoruro
Purity: 99.99% CAS No.: 7783-48-4 Molecular Formula: SrF2 Formula Weight: 125.62 Physical Form: Powder Density: 4.240 Refractive Index: 1.442 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,8842 MDL No.: MFCD00011251
Formula: F₂Sr
Punto di ebollizione: 2460 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1473 °C
Densità: 4,240
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011251
CAS Number: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8842