Stampa…
Magnesio fluoruro, Patinal®
Fornitore: Merck
1.05834.0100 1.05834.1000
1.05834.0100EA 0 EUR
1.05834.0100 1.05834.1000
Magnesio fluoruro, Patinal®
Magnesio fluoruro
Formula: MgF₂
Peso molecolare: 62,3 g/mol
Punto di ebollizione: 2260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1266 °C
Densità: 3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011108
CAS Number: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701