Stampa…
Magnesio fluoruro idrato (≥87% MgF₂)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12830.0E A12830.36
A12830.0EEA 128 EUR
A12830.0E A12830.36
Magnesio fluoruro idrato (≥87% MgF₂)
Magnesio fluoruro idrato
CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2.xH2O Formula Weight: 62.30(anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formula: F₂Mg·H₂O
Peso molecolare: 62,30 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 1266 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011108
CAS Number: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665