Magnesio fluoruro ≥99.9% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: F2Mg
Formula Weight: 62.30
Physical Form: 3-6mm Vacuum Melted Lump
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Vacuum deposition
Formula:
MgF₂ Punto di ebollizione: 2260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1261 °C Densità: 3,148 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011108 CAS Number: 7783-40-6 EINECS: 231-995-1 Merck Index: 14,5665 |