Stampa…
Magnesio fluoruro ≥99% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
35807.18 35807.30 35807.A1
35807.18EA 73 EUR
35807.18 35807.30 35807.A1
Magnesio fluoruro ≥99% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Magnesio fluoruro
Purity: 99% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2 Formula Weight: 62.30 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 1261° Solubility: Sparingly soluble in water. Slightly soluble in dilute HNO3 Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formula: MgF₂
Peso molecolare: 62,3 g/mol
Punto di ebollizione: 2260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1261 °C
Densità: 3,148
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011108
CAS Number: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 14,5665