Stampa…
Calcio fluoruro
Fornitore: Merck
Attenzione
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 186 EUR
1.02840.1000 1.02840.9050
Calcio fluoruro
Calcio fluoruro
Formula: CaF₂
Punto di ebollizione: 2500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1418 °C
Densità: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010907
CAS Number: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669