Stampa…
Calcio fluoruro 97%, precipitato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10176.0B A10176.0I A10176.30
A10176.0BEA 118 EUR
A10176.0B A10176.0I A10176.30
Calcio fluoruro 97%, precipitato
Calcium fluoride
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formula: CaF₂
Peso molecolare: 78,07 g/mol
Punto di ebollizione: ∼2500 °C
Punto di fusione: 1403 °C
Densità: 3,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010907
CAS Number: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667