Stampa…
Calcio fluoruro ≥99.9% (metals basis) for vacuum deposition
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
36377.09 36377.18 36377.30
36377.09EA 79.3 EUR
36377.09 36377.18 36377.30
Calcio fluoruro ≥99.9% (metals basis) for vacuum deposition
Calcio fluoruro
Purity: 99.9% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: 3-6mm Pieces (melted) Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formula: CaF₂
Peso molecolare: 78.07 g/mol
Punto di ebollizione: ∼2500 °C
Punto di fusione: 1403 °C
Densità: 3.18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010907
CAS Number: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667