Stampa…
Calcio fluoruro 97%, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
33297.22 33297.36
33297.22EA 33 EUR
33297.22 33297.36
Calcio fluoruro 97%, per analisi
Calcio fluoruro
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Spectroscopy, electronics, laser, high temperature dry-film lubricants
Formula: CaF₂
Punto di ebollizione: ∼2500 °C
Punto di fusione: 1403 °C
Densità: 3,18
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010907
CAS Number: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 14,1667