Calcio fluoruro ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Transparent Crystals
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formula:
CaF₂ Punto di ebollizione: ∼2500 °C Punto di fusione: 1403 °C Densità: 3,18 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS Number: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 14,1667 |