Calcio fluoruro, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CaF₂ Punto di ebollizione: 2500 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1402 °C Densità: 3,18 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS Number: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 13,01669 |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥98.5 % (CaF2) |