Bario fluoruro, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.83
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formula:
BaF₂ Punto di ebollizione: 2260 °C Punto di fusione: 1353 °C Densità: 4,83 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003450 CAS Number: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,974 |