Cromato di stronzio ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7789-06-2
Molecular Formula: SrCrO4
Formula Weight: 203.61
Physical Form: Powder
Density: 3.895
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8841
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00049549
Formula:
CrO₄Sr Densità: 3,895 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049549 CAS Number: 7789-06-2 EINECS: 232-142-6 UN: 3087 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8841 |