Stampa…
Bario cromato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
14669.30 14669.A1
14669.30EA 70.9 EUR
14669.30 14669.A1
Bario cromato ≥98%
Bario cromato
Purity: 98% CAS No.: 10294-40-3 Molecular Formula: BaCrO4 Formula Weight: 253.33 Physical Form: Powder Density: 4.50 Appearance: Yellow Odour: Odourless Solubility: Insoluble in water, acetic acid, chromic acid Merck Reference: 14,972 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014180
Formula: BaCrO₄
Peso molecolare: 253,32 g/mol
Punto di fusione: 1400 °C
Densità: 4,50
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014180
CAS Number: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,972