Stampa…
Bario cromato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11124.06 11124.14
11124.06EA 64.8 EUR
11124.06 11124.14
Bario cromato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Bario cromato
Purity: 99.998% CAS No.: 10294-40-3 Molecular Formula: BaCrO4 Formula Weight: 253.33 Physical Form: Powder Density: 4.50 Appearance: Yellow Odour: Odourless Merck Reference: 14,972 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014180
Formula: BaCrO₄
Punto di fusione: 1400 °C
Densità: 4,50
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014180
CAS Number: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,972