Stampa…
Magnesio carbonato basico leggero Ph. Eur., BP, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
1.05828.9015 1.05828.9020
1.05828.9015EA 427 EUR
1.05828.9015 1.05828.9020
Magnesio carbonato basico leggero Ph. Eur., BP, extra puro, SAFC®
Magnesio carbonato basico
Formula: MgCO₃ (linear)
Peso molecolare: 84,31 g/mol
Densità: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149783
CAS Number: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7