Stampa…
Stronzio carbonato, Technipur®
Fornitore: Merck
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 158 EUR
1.07861.0500 1.07861.9050
Stronzio carbonato, Technipur®
Stronzio carbonato
Formula: CO₃Sr
Peso molecolare: 147,63 g/mol
Punto di ebollizione: 2647 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 1768,85 °C
Densità: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011250
CAS Number: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838