Stronzio carbonato ≥99% (max. 1% Ba)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 1633-05-2
Molecular Formula: SrCO3
Formula Weight: 147.63
Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder
Density: 3.70
Melting Point: 1100° dec.
Merck Reference: 14,8838
MDL No.: MFCD00011250
Formula:
CO₃Sr Punto di ebollizione: 2647 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 1100 °C (dec.) Densità: 3,70 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011250 CAS Number: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Merck Index: 14,8838 |