Stampa…
Marble, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05986.1000 1.05986.5000
1.05986.1000EA 65.4 EUR
1.05986.1000 1.05986.5000
Marble, Supelco®
Marble
Formula: CaCO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658