Stampa…
Calcio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, precipitato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02069.1000 1.02069.9025 1.02069.9050
1.02069.1000EA 214 EUR
1.02069.1000 1.02069.9025 1.02069.9050
Calcio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E170, precipitato, SAFC®
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Punto di fusione: 825 °C
Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658