Calcio carbonato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (max. 0,002% Fe), precipitato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Formula:
CaCO₃ Punto di fusione: 825 °C Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS Number: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 13,01658 |