Stampa…
Calcio carbonato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Marble
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0050 1.02059.0500
1.02059.0050EA 254 EUR
1.02059.0050 1.02059.0500
Calcio carbonato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Punto di fusione: 825 °C
Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Visualizza i codici
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)