Stampa…
Calcio carbonato, anidro, per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Marble
0179-1KGEA 231 EUR
0179-1KG 0179-500G
Calcio carbonato, anidro, per analisi
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Peso molecolare: 100,09 g/mol
Punto di fusione: 825 °C
Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Visualizza i codici
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%