Calcio carbonato 99.95-100.05% ACS chelometric standard
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Formula:
CaCO₃ Punto di fusione: 800 °C (dec.) Densità: 2,930 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS Number: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 14,1657 |