Stampa…
Calcio carbonato ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11403.22 11403.36 11403.A3
11403.22EA 44.9 EUR
11403.22 11403.36 11403.A3
Calcio carbonato ≥99.5% (metals basis)
Calcio carbonato
Purity: 99.5% CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: 5 Micron Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Formula: CaCO₃
Punto di fusione: 800 °C (dec.)
Densità: 2,930
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 14,1657