Stampa…
Calcio carbonato 98%, light powder, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
403815000 403810025 403811000
ACRO403815000EA 26.1 EUR
ACRO403815000 ACRO403810025 ACRO403811000
Calcio carbonato 98%, light powder, puro
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Punto di fusione: 825 °C (dec.)
Densità: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (200°C, 4 h)
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.1 %
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤0.5 ppm
Acid insoluble substances ≤0.2 %
Magnesium & Alkali Salts ≤1 %