Stampa…
Calcio carbonato 98+%, heavy powder, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
124670010 124670025 124670100
ACRO124670010EA 36.3 EUR
ACRO124670010 ACRO124670025 ACRO124670100
Calcio carbonato 98+%, heavy powder, puro
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Punto di fusione: 825 °C (dec.)
Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
NMR ≥94 %