Stampa…
Bario carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Carbonato di bario
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01714.0250 1.01714.1000 1.01714.9025
1.01714.0250EA 105 EUR
1.01714.0250 1.01714.1000 1.01714.9025
Bario carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
Peso molecolare: 197,34 g/mol
Punto di fusione: 1350 °C
Densità: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003448
CAS Number: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Visualizza i codici
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Melting Point 1450 °C (decomposition)
Molar Mass 197.34 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Density 4.43 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials