Stampa…
Bario carbonato, Technipur®
Fornitore: Merck
Attenzione
1.01711.1000 1.01711.9050
1.01711.1000EA 82.3 EUR
1.01711.1000 1.01711.9050
Bario carbonato, Technipur®
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
Punto di fusione: 1350 °C
Densità: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003448
CAS Number: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972