Stampa…
Bario carbonato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
A13195.0BEA 79.4 EUR
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
Bario carbonato ≥99%
Bario carbonato
Purity: 99% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: CBaO3 Formula Weight: 197.35 Odour: Odourless Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Formula: BaCO₃
Punto di ebollizione: Dec.
Punto di fusione: 811 °C
Densità: 4,43
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003448
CAS Number: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969