Stampa…
Bario carbonato 99.0-101.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbonato di bario
36236.36 36236.A1 36236.D3
36236.36EA 83.9 EUR
36236.36 36236.A1 36236.D3
Bario carbonato 99.0-101.0% ACS
Bario carbonato
Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: BaCO3 Formula Weight: 197.35 Physical Form: Powder Density: 4.43 Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Formula: BaCO₃
Punto di ebollizione: Dec.
Punto di fusione: 811 °C
Densità: 4,43
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003448
CAS Number: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969