Stampa…
Bario carbonato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbonato di bario
423445000 423440025
ACRO423445000EA 68.6 EUR
ACRO423445000 ACRO423440025
Bario carbonato 99+% ACS
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
Peso molecolare: 197,34 g/mol
Punto di ebollizione: 1450 °C
Punto di fusione: 811 °C
Densità: 4,43 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003448
CAS Number: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration excess HCl 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.7 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Water soluble titr. base ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %