Stampa…
Bario carbonato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Carbonato di bario
217495000 217490025
ACRO217495000EA 52.9 EUR
ACRO217495000 ACRO217490025
Bario carbonato 99+% per analisi
Bario carbonato
Formula: BaCO₃
Punto di ebollizione: 1450 °C
Punto di fusione: 811 °C
Densità: 4,43 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003448
CAS Number: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfide (S) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤2000 ppm
Strontium (Sr) ≤10000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)