Magnesio perclorato, anidro ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Anhydrone
CAS No.: 10034-81-8
Molecular Formula: Mg(ClO4)2
Formula Weight: 223.23
Physical Form: Granular
Density: 2.21
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,5678
UN No.: 1475
MDL No.: MFCD00011102
Desiccant. Drying agent for gases
Formula:
Cl₂MgO₈ Peso molecolare: 223.21 g/mol Punto di fusione: 251 °C (dec.) Densità: 2.21 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011102 CAS Number: 10034-81-8 EINECS: 233-108-3 UN: 1475 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5678 |