Stampa…
Magnesio perclorato ACS desiccant
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Anhydrone
413465000 413461000
ACRO413465000EA 313 EUR
ACRO413465000 ACRO413461000
Magnesio perclorato ACS desiccant
Magnesio perclorato
Formula: Cl₂MgO₈
Peso molecolare: 223,21 g/mol
Punto di fusione: 250 °C
Densità: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011102
CAS Number: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Loss on drying ≤8 % (1 g, 190°C)
Suitability (for moisture absorption) Passes test
Titrable base ≤0.025 meq/g
Titrable free acid ≤0.005 meq/g