Stampa…
Bario perclorato, anidro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perclorato di bario
11657.22 11657.36
11657.22EA 60 EUR
11657.22 11657.36
Bario perclorato, anidro
Bario perclorato
CAS No.: 13465-95-7 Molecular Formula: Ba(ClO4)2 Formula Weight: 336.24 Physical Form: Powder Density: 3.20 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,987 UN No.: 1447 MDL No.: MFCD00003440
Desiccant, ribonuclease determination
Formula: Ba(ClO₄)₂
Peso molecolare: 336,23 g/mol
Punto di fusione: 505 °C
Densità: 3,20
Flash Pt: 21 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003440
CAS Number: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,987