Bario perclorato, anidro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perclorato di bario
221271000
221275000
ACRO221271000EA
62.3
EUR
ACRO221271000
ACRO221275000
Bario perclorato, anidro 99%, extra puro
Bario perclorato
Formula:
Ba(ClO₄)₂ Peso molecolare: 336,23 g/mol Punto di fusione: 505 °C Densità: 3,2 g/cm³ Flash Pt: (coppa chiusa) |
MDL Number:
MFCD00003440 CAS Number: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,01016 |
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |